Tlačiť
N-Methylmorpholine-N-oxide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
OR323297-25G OR323297-250G
APOSOR323297-25GEA 24.95 EUR
APOSOR323297-25G APOSOR323297-250G
N-Methylmorpholine-N-oxide
N-Methylmorpholine-N-oxide
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 180…184 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005947
Číslo CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8