Tlačiť
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-Dibromomaleimide
OR323258-5G OR323258-25G
APOSOR323258-5GEA 81.43 EUR
APOSOR323258-5G APOSOR323258-25G
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione
Vzorec: C4HBr2NO2
Teplota tavenia: 228…231 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00185696
Číslo CAS: 1122-10-7
OSN: 3261
ADR: 8,II