Tlačiť
(2-Bromopropyl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-phenylpropane, (2-Bromopropyl)benzene
OR323250-25G OR323250-5G
APOSOR323250-25GEA 945.85 EUR
APOSOR323250-25G APOSOR323250-5G
(2-Bromopropyl)benzene
(2-Bromopropyl)benzene
Vzorec: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
Teplota varu: 107…109 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000149
Číslo CAS: 2114-39-8