Tlačiť
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR32315-1G OR32315-5G
APOSOR32315-1GEA 205.78 EUR
APOSOR32315-1G APOSOR32315-5G
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione
Vzorec: C₁₁H₇NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00225166
Číslo CAS: 4290-87-3