Tlačiť
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR323097-100G OR323097-25G OR323097-10G
APOSOR323097-100GEA 448.46 EUR
APOSOR323097-100G APOSOR323097-25G APOSOR323097-10G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90%
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Vzorec: C₆H₁₅ClOSi
Teplota varu: 170…172 °C
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009919
Číslo CAS: 76513-69-4
OSN: 2920
ADR: 8+3,II