Tlačiť
Kartogenin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-((4-Phenylphenyl)carbamoyl)benzoic acid, 2-([1,1'-Biphenyl]-4-ylcarbamoyl)benzoic acid, 2-(N-(4-Phenylphenyl)carbamoyl)benzoic acid, N-Biphenyl-4-yl-phthalamic acid
OR323094-250MG OR323094-1G
APOSOR323094-250MGEA 291.61 EUR
APOSOR323094-250MG APOSOR323094-1G
Kartogenin
Kartogenin
Vzorec: C₂₀H₁₅NO₃
Mw: 317.344 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00560510
Číslo CAS: 4727-31-5