Tlačiť
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Methyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroquinoline-2,5-dione
OR32280-1G OR32280-5G
APOSOR32280-1GEA 307.23 EUR
APOSOR32280-1G APOSOR32280-5G
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione 95%
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Mw: 179.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13184135
Číslo CAS: 77903-18-5