Tlačiť
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
OR32272-1G OR32272-5G OR32272-25G
APOSOR32272-1GEA 205.49 EUR
APOSOR32272-1G APOSOR32272-5G APOSOR32272-25G
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile
Vzorec: C₁₀H₇N₃
Mw: 169.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00828638
Číslo CAS: 218157-81-4