Tlačiť
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322596-1G OR322596-5G
APOSOR322596-1GEA 103.09 EUR
APOSOR322596-1G APOSOR322596-5G
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₄S
Hustota: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066238
Číslo CAS: 104530-79-2
OSN: 1993
ADR: 3,III