Tlačiť
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322579-250MG OR322579-100MG OR322579-1G
APOSOR322579-250MGEA 351.78 EUR
APOSOR322579-250MG APOSOR322579-100MG APOSOR322579-1G
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Vzorec: C₉H₈BrNO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06666938
Číslo CAS: 65447-49-6
OSN: 1759
ADR: 8,III