Tlačiť
3-Nitrosalicylaldehyde 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
OR322457-1G OR322457-5G
APOSOR322457-1GEA 61.77 EUR
APOSOR322457-1G APOSOR322457-5G
3-Nitrosalicylaldehyde 99%
3-Nitrosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota tavenia: 105…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041874
Číslo CAS: 5274-70-4