Tlačiť
Methylakrylát 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Acrylic acid methyl ester
OR322452-500ML OR322452-2500M
APOSOR322452-500MLEA 82.92 EUR
APOSOR322452-500ML APOSOR322452-2500M
Methylakrylát 99%
Methylakrylát
Vzorec: C₄H₆O₂
Mw: 86.09
Teplota varu: 80 °C
Teplota tavenia: –75 °C
Hustota: 0.956 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008627
Číslo CAS: 96-33-3
OSN: 1919
ADR: 3 II