Tlačiť
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322436-1G OR322436-250MG
APOSOR322436-1GEA 387.48 EUR
APOSOR322436-1G APOSOR322436-250MG
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₈ClNO₃S
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02222873
Číslo CAS: 23905-46-6
OSN: 3261
ADR: 8,III