Tlačiť
2-Methoxy-4-vinylphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-5-vinylanisole
OR322411-1G OR322411-5G OR322411-25G
APOSOR322411-1GEA 49.74 EUR
APOSOR322411-1G APOSOR322411-5G APOSOR322411-25G
2-Methoxy-4-vinylphenol
2-Methoxy-4-vinylphenol
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 108…110 °C
Teplota tavenia: 25…29 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015437
Číslo CAS: 7786-61-0