Tlačiť
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(Dimethylamino)propionic Acid HCl, 3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride, N,N-Dimethyl-beta-alanine hydrochloride
OR322402-25G OR322402-100G
APOSOR322402-25GEA 79.71 EUR
APOSOR322402-25G APOSOR322402-100G
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Vzorec: C5H12ClNO2
Mw: 153.6073 g/mol
Teplota tavenia: 189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093464
Číslo CAS: 14788-12-6