Tlačiť
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322352-1KG OR322352-500G OR322352-100G
APOSOR322352-1KGEA 79.82 EUR
APOSOR322352-1KG APOSOR322352-500G APOSOR322352-100G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Vzorec: C₆H₁₂N₂
Teplota varu: 174 °C/760mmHg
Teplota tavenia: 156…159 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006689
Číslo CAS: 280-57-9
OSN: 1325
ADR: 4.1,II