Tlačiť
4-(Morpholinomethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR322351-1G OR322351-5G
APOSOR322351-1GEA 24.95 EUR
APOSOR322351-1G APOSOR322351-5G
4-(Morpholinomethyl)aniline
4-(Morpholinomethyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Mw: 192.2600 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03659020
Číslo CAS: 51013-67-3