Tlačiť
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenecarboxylic Acid
OR322304-5G OR322304-1G
APOSOR322304-5GEA 41.66 EUR
APOSOR322304-5G APOSOR322304-1G
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀O₄
Mw: 218.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059082
Číslo CAS: 143355-56-0