Tlačiť
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Formylphenyl)diphenylphosphine
OR322260-100G OR322260-25G
APOSOR322260-100GEA 330.53 EUR
APOSOR322260-100G APOSOR322260-25G
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Vzorec: C₁₉H₁₅OP
Teplota tavenia: 112…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013367
Číslo CAS: 50777-76-9