Tlačiť
3-Phenylpropiolaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Phenylpropargyl aldehyde
OR322250-1G OR322250-5G
APOSOR322250-1GEA 64.98 EUR
APOSOR322250-1G APOSOR322250-5G
3-Phenylpropiolaldehyde 98%
3-Phenylpropiolaldehyde
Vzorec: C₉H₆O
Teplota varu: 118 °C/13mmHg
Hustota: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 94 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006995
Číslo CAS: 2579-22-8
EINECS: 219-942-0