Tlačiť
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322248-1G OR322248-5G
APOSOR322248-1GEA 0 EUR
APOSOR322248-1G APOSOR322248-5G
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride 90%
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁Cl₂NO
Mw: 220.1
Teplota tavenia: 131…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19442144
Číslo CAS: 117500-61-5
OSN: 3261
ADR: 8 II