Tlačiť
4-Nitropyrocatechol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Nitrocatechol, 4-Nitrobenzene-1,2-diol
OR322229-100G OR322229-25G
APOSOR322229-100GEA 535.9 EUR
APOSOR322229-100G APOSOR322229-25G
4-Nitropyrocatechol
4-Nitropyrocatechol
Vzorec: C₆H₅NO₄
Mw: 155.11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007242
Číslo CAS: 3316-09-4