Tlačiť
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR322222-1G OR322222-5G
APOSOR322222-1GEA 116.16 EUR
APOSOR322222-1G APOSOR322222-5G
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Vzorec: C₉H₁₅NS
Mw: 169.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053136
Číslo CAS: 53498-32-1