Tlačiť
Monomethyl phthalate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Methyl hydrogen phthalate
OR322213-100G OR322213-500G
APOSOR322213-100GEA 169.84 EUR
APOSOR322213-100G APOSOR322213-500G
Monomethyl phthalate
Monomethyl phthalate
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002466
Číslo CAS: 4376-18-5