Tlačiť
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Methoxy-5-phenyl)phenyl isothiocyanate
OR322188-1G OR322188-10G OR322188-5G
APOSOR322188-1GEA 66.49 EUR
APOSOR322188-1G APOSOR322188-10G APOSOR322188-5G
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Vzorec: C₁₄H₁₁NOS
Mw: 241.31 g/mol
Teplota tavenia: 78…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041078
Číslo CAS: 206761-68-4
OSN: 2923
ADR: 8+6.1 III