Tlačiť
4-(Methylthio)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-(Methylthio)phenyl)methanamine
OR322186-1G OR322186-5G
APOSOR322186-1GEA 68.19 EUR
APOSOR322186-1G APOSOR322186-5G
4-(Methylthio)benzylamine
4-(Methylthio)benzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NS
Mw: 153.2500 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01310831
Číslo CAS: 83171-39-5