Tlačiť
4-Chloro-2,6-xylenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR322178-1G OR322178-5G OR322178-25G
APOSOR322178-1GEA 24.95 EUR
APOSOR322178-1G APOSOR322178-5G APOSOR322178-25G
4-Chloro-2,6-xylenol 98%
4-Chloro-2,6-xylenol
Vzorec: C₈H₉ClO
Teplota tavenia: 81…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020138
Číslo CAS: 1123-63-3