Tlačiť
Margaric acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR322165-25G OR322165-5G
APOSOR322165-25GEA 70.6 EUR
APOSOR322165-25G APOSOR322165-5G
Margaric acid
Margaric acid
Vzorec: C₁₇H₃₄O₂
Teplota varu: 227 °C/100mmHg
Teplota tavenia: 59…61 °C
Hustota: 0,853 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002751
Číslo CAS: 506-12-7
EINECS: 208-027-1