Tlačiť
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322162-25G OR322162-5G
APOSOR322162-25GEA 137.99 EUR
APOSOR322162-25G APOSOR322162-5G
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Vzorec: C₇H₁₄ClNO
Teplota varu: 90…93 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 55…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015013
Číslo CAS: 19009-39-3
EINECS: 242-743-5
OSN: 3261
ADR: 8,II