Tlačiť
1-Bromo-4-methylcyclohexane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR322145-5G OR322145-1G
APOSOR322145-5GEA 239.07 EUR
APOSOR322145-5G APOSOR322145-1G
1-Bromo-4-methylcyclohexane 97%
1-Bromo-4-methylcyclohexane
Vzorec: C₇H₁₃Br
Teplota varu: 94…96 °C/50mmHg
Hustota: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014282
Číslo CAS: 6294-40-2