Tlačiť
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322135-100G OR322135-500G
APOSOR322135-100GEA 40.91 EUR
APOSOR322135-100G APOSOR322135-500G
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát 99%
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát
Vzorec: C₇H₈O₃S·1H₂O
Teplota varu: 140 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 103…106 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142137
Číslo CAS: 6192-52-5
OSN: 2585
ADR: 8,III