Tlačiť
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Amino-6-chloropicolinamide
OR322132-25G OR322132-5G
APOSOR322132-25GEA 530.69 EUR
APOSOR322132-25G APOSOR322132-5G
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Vzorec: C₆H₆ClN₃O
Mw: 171.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09750671
Číslo CAS: 175358-01-7