Tlačiť
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate
OR322120-10G OR322120-5G OR322120-1G
APOSOR322120-10GEA 156.62 EUR
APOSOR322120-10G APOSOR322120-5G APOSOR322120-1G
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₂
Mw: 203.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022703
Číslo CAS: 16382-15-3