Tlačiť
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(N-Boc-Aminomethyl)aniline
OR322111-5G OR322111-25G
APOSOR322111-5GEA 82.92 EUR
APOSOR322111-5G APOSOR322111-25G
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₂
Mw: 222.288 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001716
Číslo CAS: 94838-55-8