Tlačiť
4-Nitrofenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
OR322090-25G OR322090-5G OR322090-100G
APOSOR322090-25GEA 28.24 EUR
APOSOR322090-25G APOSOR322090-5G APOSOR322090-100G
4-Nitrofenol 98%
4-Nitrofenol
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 139.11
Teplota varu: 279 °C
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007331
Číslo CAS: 100-02-7
OSN: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06654