Tlačiť
5-Iodosalicylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR322048-500G OR322048-100G OR322048-25G
APOSOR322048-500GEA 630.16 EUR
APOSOR322048-500G APOSOR322048-100G APOSOR322048-25G
5-Iodosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅IO₃
Teplota tavenia: 194…199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002458
Číslo CAS: 119-30-2
EINECS: 204-313-5