Tlačiť
trans-2,3-Epoxybutane
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR322036-5G OR322036-25G
APOSOR322036-5GEA 225.83 EUR
APOSOR322036-5G APOSOR322036-25G
trans-2,3-Epoxybutane
trans-2,3-Epoxybutane
Vzorec: C₄H₈O
Teplota varu: 54…55 °C
Hustota: 0,804 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005129
Číslo CAS: 21490-63-1
OSN: 3271
ADR: 3,II