Tlačiť
(3-Chlorfenyl)isokyanát
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isocyanic acid 3-Chlorophenyl ester, 3-Chlorophenylisocyanate
OR322031-1G OR322031-5G OR322031-10G
APOSOR322031-1GEA 29.8 EUR
APOSOR322031-1G APOSOR322031-5G APOSOR322031-10G
(3-Chlorfenyl)isokyanát
(3-Chlorfenyl)isokyanát
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄ClNO
Mw: 153.57
Teplota varu: 201 °C/760mmHg
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002016
Číslo CAS: 2909-38-8
OSN: 2206
ADR: 6.1 II