Tlačiť
2-Picolyl bromide hydrobromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
OR322016-1G OR322016-5G OR322016-25G
APOSOR322016-1GEA 24.91 EUR
APOSOR322016-1G APOSOR322016-5G APOSOR322016-25G
2-Picolyl bromide hydrobromide 95%
2-Picolyl bromide hydrobromide
Vzorec: C₆H₇Br₂N
Mw: 252.94
Teplota tavenia: 149…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863544
Číslo CAS: 31106-82-8
OSN: 3261
ADR: 8 II