Tlačiť
Kyselina jodoctová
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322006-100G OR322006-25G
APOSOR322006-100GEA 397.36 EUR
APOSOR322006-100G APOSOR322006-25G
Kyselina jodoctová
Kyselina jodoctová
Vzorec: C₂H₃IO₂
Mw: 185.95
Teplota varu: 208 °C
Teplota tavenia: 79…82 °C
Hustota: 4.6 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002685
Číslo CAS: 64-69-7
OSN: 2923
ADR: 8+6.1 I
Merck Index: 13,05047