Tlačiť
6-Nitroindoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3218-100G OR3218-25G
APOSOR3218-100GEA 401.93 EUR
APOSOR3218-100G APOSOR3218-25G
6-Nitroindoline
6-Nitroindoline
Vzorec: C₈H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 67…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005710
Číslo CAS: 19727-83-4
EINECS: 243-257-6