Tlačiť
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Boc-aminomethyl-pyrrolidine
OR321459-5G OR321459-25G
APOSOR321459-5GEA 151.01 EUR
APOSOR321459-5G APOSOR321459-25G
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.2780 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658352
Číslo CAS: 149649-58-1