Tlačiť
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-tert-Butyl 3-ethylpiperazine-1-carboxylate
OR321450-25G OR321450-5G
APOSOR321450-25GEA 933.71 EUR
APOSOR321450-25G APOSOR321450-5G
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazine 95%
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Mw: 214.3046 g/mol
Teplota vzplanutia: 127 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07772110
Číslo CAS: 928025-56-3