Tlačiť
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR321323-1G OR321323-250MG
APOSOR321323-1GEA 158.04 EUR
APOSOR321323-1G APOSOR321323-250MG
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile 97%
3,6-Dichloropyrazine-2-carbonitrile
Vzorec: C₅HCl₂N₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22199269
Číslo CAS: 356783-16-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III