Tlačiť
2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR321322-1G OR321322-5G
APOSOR321322-1GEA 56.56 EUR
APOSOR321322-1G APOSOR321322-5G
2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
2-Bromo-3-methylpyrazine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota varu: 194,8 °C/760mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08705769
Číslo CAS: 120984-76-1