Tlačiť
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR321310-1G OR321310-5G
APOSOR321310-1GEA 142 EUR
APOSOR321310-1G APOSOR321310-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
Teplota tavenia: 133…135 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03906373
Číslo CAS: 10102-94-0