Tlačiť
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Boc-DL-Prolinol, tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR321308-5G OR321308-25G
APOSOR321308-5GEA 66.49 EUR
APOSOR321308-5G APOSOR321308-25G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Mw: 201.3 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01456556
Číslo CAS: 170491-63-1