Tlačiť
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate
OR321001-1G OR321001-5G
APOSOR321001-1GEA 24.95 EUR
APOSOR321001-1G APOSOR321001-5G
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Teplota tavenia: 56…60 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07778512
Číslo CAS: 249647-24-3