Tlačiť
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR32089-1G OR32089-5G
APOSOR32089-1GEA 307.66 EUR
APOSOR32089-1G APOSOR32089-5G
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine
Vzorec: C₉H₁₄ClN₃S
Mw: 231.75 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01568175
Číslo CAS: 341967-70-2