Tlačiť
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Methylsulphonyl)benzylamine Hydrochloride
OR3206-1G OR3206-250MG
APOSOR3206-1GEA 192.27 EUR
APOSOR3206-1G APOSOR3206-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₂S
Mw: 221.71 g/mol
Teplota tavenia: 248…254 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09064909
Číslo CAS: 855267-50-4